Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags. Bryson Packaging™ Resealable Bags are made from polyethylene.
Marca: Bryson Packaging™ BAJ-360-090B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21240kg
Descrizione
- Clear in color
- Tight seal ensured
Spezifikation
Sample Bag | |
1185 ml | |
Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni | |
Confezione da 100 | |
140 mm |
Sacchetto risigillabile | |
Trasparente | |
PE (Polietilene) | |
140 mm |