Learn More
RETSCH Mulino centrifugo ZM 200 Ultra, rotori a pressione
For fine grinding of soft to medium-hard and fibrous materials.
Marca: RETSCH 02.608.0040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Accessory for use with ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
- Wear resistant coating
Specifica
Acciaio inox | |
Da 6000 a 18000 gir/min | |
Mulino centrifugo |
6 Tooth Rotor | |
9.9 cm |