Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Distance Sieves
Per materiali sensibili alla temperatura
Marca: RETSCH 03.647.0257
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
Setaccio distanziato | |
Acciaio inox | |
Foro Conidur |
Mulino centrifugo ZM200 Ultra | |
0.01 in. (0.50 mm) |