missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHOBTB2 Mouse anti-Human, Clone: DBC2/3362, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-07429-100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RHOBTB2 Monoclonal specifically detects RHOBTB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Specifica
| RHOBTB2 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array | |
| DBC2KIAA0717Deleted in breast cancer 2 gene protein, p83, Rho-related BTB domain containing 2, rho-related BTB domain-containing protein 2 | |
| Human recombinant RHOBTB2 protein fragment (around aa554-604) (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 23221 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2c λ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| DBC2/3362 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto