Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99%
Catalog Number 10578132
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
methyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate;hydrate;hydrochloride
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
methyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate;hydrate;hydrochloride
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Rhodamine 123
Nota nome 99+%
Intervallo percentuale saggio 99+%
Indice di Merck 15, 8306
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 380.82
Grado Extra Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 99.0% min.
Colore Brown to Brown/Red or Green
Quantità 100 mg
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 123
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/