Learn More
Rodio standard per ICP, 1000 μg/ml in 10% HCl, (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10086903 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 10086903
Marca: SPEX Certiprep PLRH32Y
Includes
Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalitaConcentrazione
Rh1000 μg/ml
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
CAS 7440-16-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 10.0, 89.9
Formula molecolare Rh
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Rh]
IUPAC Name rhodium
Solvent or Matrix 10% HCl
Molecular Weight (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
Quantità 125 ml
ChEBI CHEBI:33359
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix Concentration Cat. No.
10% HCl 1000μg/mL PLRH3-2Y, 2X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, Rhodium from Rhodiumtrichloride trihydrate
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio