Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20091-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16839574
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Specifica
Specifica
RIMS4
Polyclonal
Unconjugated
RIMS4
C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140730, 241770, 266976
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P60191, Q8CIX1, Q9H426
RIMS4
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat