Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene RIMS4
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16839574
Vedere i documenti
Proteintech
20091-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16829574
Vedere i documenti
Proteintech
20091-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Specifica
Specifica
RIMS4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P60191, Q8CIX1, Q9H426
140730, 241770, 266976
Peptide
Primary
-20°C
RIMS4
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4
RIMS4
IgG
Antigen Affinity Chromatography