Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ for Reflotron™ Disposable Capillary Pipettes
Capillary pipettes with capacity line, for the Roche Reflotron™ system.
Marca:  Hirschmann™ 9550532
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10771591
  • 73.50€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With ringmark
  • Conformity certified
  • Manufactured from durable DURAN™ glass
  • Lithium-heparinized
  • 32 μL
  • Capillary for Reflotron™ system
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
Disposable capillary pipettes with ringmark at 32 μL, Lithium heparinized
ringcaps™
Reflotron
Borosilicate Glass
Single-use