Learn More
Emma Safety Footwear Ringo Safety Shoes
A versatile shoe with wipe clean uppers and an 'easy clean' sole. Popular with people working in Food and Catering. For peace of mind, an internal toe cap provides resilient protection against falling objects and unforeseen hazards.
109.18€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Ringo |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938931
|
Emma Safety Footwear
MM73054048 |
48 |
109.18€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948931
|
Emma Safety Footwear
MM73054049 |
49 |
109.18€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Full grain leather construction
- GripForce™ Easy Twist Outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Ringo | |
Leather |