Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 with Vertical Reflux, Manual Lift
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4775.00€ - 8740.00€
Specifica
Peso (sistema metrico) | 13 kg |
---|---|
Tensione | 100/240 V |
Speed | 10 to 280 rpm |
Da utilizzare con (applicazione) | Rotary Evaporation |
Superficie di raffreddamento | 1500 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15590790
|
BUCHI
11R300111S001 |
Uncoated | B-301 Heating Bath |
4775.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15500800
|
BUCHI
11R300111S011 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, Woulff Bottle |
4975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15530800
|
BUCHI
11R300111S041 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
7215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15510800
|
BUCHI
11R300111S021 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
6795.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15540800
|
BUCHI
11R300111S051 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15520800
|
BUCHI
11R300111S031 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
7960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15560900
|
BUCHI
11R300151S001 |
Uncoated | B-305 Heating Bath |
5000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15570900
|
BUCHI
11R300151S011 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, Woulff Bottle |
5190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15500910
|
BUCHI
11R300151S041 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
7430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15580900
|
BUCHI
11R300151S021 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
7010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15510910
|
BUCHI
11R300151S051 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15590900
|
BUCHI
11R300151S031 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15550800
|
BUCHI
11R300111S101 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath |
4920.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15560800
|
BUCHI
11R300111S111 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, Woulff Bottle |
5115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15590800
|
BUCHI
11R300111S141 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
7350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15570800
|
BUCHI
11R300111S121 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
6930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15500810
|
BUCHI
11R300111S151 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15580800
|
BUCHI
11R300111S131 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15520910
|
BUCHI
11R300151S101 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath |
5140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15530910
|
BUCHI
11R300151S111 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, Woulff Bottle |
5330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15560910
|
BUCHI
11R300151S141 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
7570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15540910
|
BUCHI
11R300151S121 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
7160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15570910
|
BUCHI
11R300151S151 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15550910
|
BUCHI
11R300151S131 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 is compatible with water or oil heating fluids
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical Reflux condenser (with Shut-off Valve)
- For combining reflux reaction and distillation
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Not compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifica
13 kg | |
10 to 280 rpm | |
1500 cm2 | |
Vertical Reflux | |
10° to 50° | |
Rotary Evaporator | |
Rotavapor R-300 |
100/240 V | |
Rotary Evaporation | |
100 W | |
IP 21 | |
CE/CSA Approved | |
50/60 Hz | |
29/32 |