Learn More
IKA™ ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer Package
The ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer Package determines the viscosity of low-viscosity liquids in all areas of application ranging from the laboratory to quality control.
3900.00€
Specifica
Product Type Rotational Viscometer
Intervallo viscosità 15 to 6,000,000 cSt
Tipo di display TFT LCD
Certificazione/Conformità CE
Include ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17287559
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0025008225
EU Plug Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Package includes a standard spindle set (SP 1-SP 4), a protective bracket, temperature sensor and HELISTAND stand with T-spindle set
  • Easy to operate
  • Large 4.3 in. TFT display allows for intuitive menu guidance
  • Simple ramp function simplifies repetitive tasks
  • High measurement accuracy for both Newtonian and non-Newtonian fluids of ±1% of the measuring range
  • Reproducibility within ±0.2%
  • Stepless speed adjustment
  • Motorized IKA™ HELISTAND moves the mounted viscometer and its rotating body slowly and uniformly up and down in the sample
Specifica
Specifica
Rotational Viscometer
TFT LCD
ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set
0.2%
Viscosity measurement of flowing and non-flowing liquids
0.01 to 200 rpm
230 V
15 to 6,000,000 cSt
CE
0.01
Stepless
Temperature Sensor
-100°C to +300°C