Learn More
Eppendorf™ Rotor Adapters for Centrifuge 5427 R
For 1.5/2mL tubes and cryotubes
42.75€
Specifica
Tipo | Rotor Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotors FA-45-12-17, FA-45-16-17 and FA-45-20-17 |
N. per confezione | Set of 4 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13216619
|
Eppendorf™
5820768002 |
1 x 1.5/2 mL Vessel |
42.75€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13226619
|
Eppendorf™
5820769009 |
1 Cryotube |
42.75€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Rotors FA-45-12-17, FA-45-16-17 and FA-45-20-17
Specifica
Rotor Adapter | |
Rotors FA-45-12-17, FA-45-16-17 and FA-45-20-17 | |
Set of 4 |