Learn More
SVL™ Rotulex™ Spherical Joints
Offers a grease free spherical joint
Marca:  SVL™ RF64
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81000kg
Codice prodotto. 15587950
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • All glass and PTFE pathway is highly resistant to chemical attack
  • Can be used at temperatures up to 200°C
  • System comprises male ball joint with PTFE covered O-ring which fits into female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
  • Component parts RM, RF, RO and RC should be ordered separately
Specifica
Specifica
Female joint
Glass, PTFE
5/Pk.
64