Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07030058
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10440903
  • 226.84€ / pezzi 10
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
34 mm
168 mm
10/Pk.
500 mL
Beaded rim