Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07030079
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10507671
  • 172.78€ / Pezzo
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
50 mm
290 mm
1 Ea.
4 L
Beaded rim