Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07030085
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10739221
  • 223.66€ / Pezzo
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
51 mm
355 mm
1 Ea.
6 L
Beaded rim