Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03004588
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10020191
  • 472.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • According to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
10 L
NS 45/40
1 Ea.
Duran Glass
279 mm