Learn More
RPE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RPE |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16879713
|
Proteintech
12168-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16869713
|
Proteintech
12168-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The function of this protein remains unknown.Specifica
| RPE | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q8VEE0, Q96AT9 | |
| 501157, 6120, 66646 | |
| RPE Fusion Protein Ag2810 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RPE |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ribulose 5 phosphate 3 epimerase, Ribulose phosphate 3 epimerase, RPE, RPE2 1 | |
| RPE | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |