missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ RPUSD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00285367-T01.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Specifica
Western Blot | |
RPUSD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 37.5kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-RPUSD3 antibody (Mfr. No. H00285367-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
NM_173659 | |
pCMV-RPUSD3 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 100UL RPUSD3 293T Cell Transient Overexpression Ly
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol