Learn More
Welch Ilmvac™ Rubber Vacuum Hose
Thick-walled red rubber vacuum hose. Welch Ilmvac™ Rubber Vacuum Hose well suited for laboratory vacuum pump processes.
Marca:  Welch Ilmvac™ 828310-4
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Codice prodotto. 10061242
  • 19.80€ / 1m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Economical
  • Flexible
  • Resilient
  • Thick-walled
Specifica
Specifica
8 mm
18 mm
Vacuum Hose
8mm ID, 18mm OD
Rubber
100 cm
1 Each