Learn More
IKA™ S 10 D-7G-KS-65 Dispersing Tool Element
Plastic dispersing tool element for T10 basic and T10 standard dispersing tool.
Marca: IKA™ 0020002076
487.54 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Descrizione
- Suitable for use with T10 basic and T10 standard dispersing tools
- Polycarbonate and polysulfone construction
- Autoclavable
Specifica
Stator: 7 mm, Rotor: 4.8 mm | |
T10 basic and T10 standard dispersing tools | |
Up to 100°C |
65 mm | |
Polycarbonate, Polysulfone |