Learn More
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10643573
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
2914-69-4
C4H6O
70.09
MFCD00190166
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
6995470
(2S)-but-3-yn-2-ol
CC(C#C)O
2914-69-4
C4H6O
70.09
MFCD00190166
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
6995470
(2S)-but-3-yn-2-ol
CC(C#C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8940g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 111°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.894
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.