Learn More
(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926191
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
15295-77-9
C4H8BrNO2
182.02
MFCD00012723,MFCD00674493
MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
16213138
Br.NC1CCOC1=O
15295-77-9
C4H8BrNO2
182.02
MFCD00012723,MFCD00674493
MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
16213138
Br.NC1CCOC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 236.0°C to 238.9°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 % min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica − 21.50 (20.00°C c=4,water)
Rotazione specifica − 21.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
IUPAC Name (3S)-3-aminooxolan-2-one;hydrobromide
Peso formulazione 182.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactone hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.