Learn More
Motic™ S-Plan Objective SP 100X/1.25/S-Oil
Semi-planachromatic, oil immersion objective.
Marca:  Motic™ 1101001706181
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15937142
  • 75.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • S-Plan achromat lenses.
    • Provides field flatness.
  • Suitable for the following:
    • B1-211E-SP
    • B1-220E-SP
    • B1-223E-SP
Specifica
Specifica
Objective type: Semi Planachromatic
Objective NA: 1.25, WD: 0.165 mm, DIN: 45 mm
160 mm Objective Tube
Objective mounting thread: W 4/5 in x 1/36 in. (RMS standard)
B1-211E-SP, B1-220E-SP, B1-223E-SP
100X