Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S
Garantisce una pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ S 10 H sono facile da usare, con un pannello operativo e un display a LED chiari e ben visibili per la funzione a ultrasuoni.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 11.20000kg
Description
- Vasche in acciaio inox di lunga durata e resistenti alla cavitazione
- Display a LED indicante tempo impostato e rimanente, temperatura attuale e pre-impostata
- Maniglie di trasporto in plastica ergonomiche
- Il nuovo coperchio riduce i rumori e accelera il processo di riscaldamento
- Drenaggio semplice del liquido di pulizia attraverso l'apposito condotto aperto mediante la manopola laterale
- Pannello operativo disposto in modo che il liquido non possa entrare nell'impianto elettronico
- Tasto funzione per degassamento
- 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
- Contenitore in acciaio inox, coperchio in plastica disponibile separatamente
Specifications
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A | |
18 l | |
230 V CA, 1000 W | |
Elmasonic S 180 (H) | |
8.5 kg |
230 VAC | |
P 340 x L 390 x A 321 mm | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria | |
Da 30 a 80 °C | |
390 mm |