Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S
Garantisce una pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ S 10 H sono facile da usare, con un pannello operativo e un display a LED chiari e ben visibili per la funzione a ultrasuoni.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.89600kg
Descrizione
- Lunga durata grazie ai serbatoi in acciaio inossidabile resistenti alla cavitazione
- Display a LED indicante tempo impostato e rimanente, temperatura attuale e pre-impostata
- Maniglie di trasporto in plastica ergonomiche
- Il nuovo coperchio riduce il rumore e accelera il processo di riscaldamento
- Drenaggio semplice del liquido di pulizia attraverso l'apposito condotto aperto mediante la manopola laterale
- Pannello operativo disposto in modo che il liquido non possa entrare nell'impianto elettronico
- Tasto funzione per degasaggio
Specifica
V2A Stainless Steel casing and V2A Stainless Steel tank | |
4.25 L | |
230VAC, 340w | |
Elmasonic S 40 (H) | |
4kg |
230VAC | |
179D x 300 W x 264mmH | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria | |
° |