Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S
Garantisce una pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ S 10 H sono facile da usare, con un pannello operativo e un display a LED chiari e ben visibili per la funzione a ultrasuoni.
Marca: Fisherbrand™
Descrizione
- Long lifespan from cavitation resistant stainless steel tanks
- LED display showing set and remaining time and pre-set and actual temperature
- Ergonomically shaped plastic carrying handles
- Newly developed cover reduces noise and accelerates the heating up process
- Easy draining of cleaning liquid though the drain duct via a dial on the side
- Operating panel arranged so that liquid cannot enter the electronics
- Degas function key
Specifica
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V4A | |
45 l | |
230 V CA, 2000 W | |
Elmasonic S 450 (H) | |
25 kg |
230 V CA | |
P 370 x L 615 x A 467 mm | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e assistenza, industria | |
30 - 80 °C | |
615 mm |