missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A4 Mouse, Clone: S100A4/1482, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 6275-MSM2-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| S100A4 | |
| Cytoplasmic and Nuclear | |
| S100A4/1482 | |
| Unconjugated | |
| NP_062427 | |
| Mouse | |
| 10-12kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 6275 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| S100A4 | |
| Recombinant human S100A4 protein | |
| HeLa, A549 or A375 Cells. Placenta | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto