Learn More
S100A4 Mouse, Clone: S100A4/1482, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | S100A4 |
|---|---|
| Clone | S100A4/1482 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15950828
|
EnquireBio
6275-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960828
|
EnquireBio
6275-MSM2-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| S100A4 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 6275 | |
| Recombinant human S100A4 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 10-12kDa |
| S100A4/1482 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_062427 | |
| S100A4 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and Nuclear | |
| HeLa, A549 or A375 Cells. Placenta |