Learn More
S100B Mouse, Clone: 4C4.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6285-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940838
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
S100B
Cytoplasmic and Nuclear
4C4.9
Unconjugated
XP_016883913
Mouse
10-12kDa
Protein A/G Purified
RUO
6285
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
S100B
Purified bovine brain S100 protein
Brain, Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.