Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 76 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
Marca: Brady™ 150239
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56800kg
Descrizione
- Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Keyed Padlocks | |
Yellow | |
0.25 in. | |
3 in. | |
Steel | |
3 Pk. | |
1.3 in. | |
33 mm |
Keyed Alike | |
Anodized Aluminum | |
6.4 mm | |
76 mm | |
6 | |
1.5 in. | |
38 mm |