Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 41 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 122 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 24 |
Colore chiusura | White |
Finitura collo | 45-400 |
Closure Included | Yes |