Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
169.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacità (sistema metrico):
240 mL
480 mL
950 mL
Descrizione
- Coated in layer of plastisol
- Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
- If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
- Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
- Not autoclavable
Specifica
Dimensione chiusura | 33-400 mm |
Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
Altezza (sistema metrico) | 206 mm |
Product Type | Safety-coated Boston Round Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |