Learn More
Sartorius Puntali filtranti per pipette SafetySpace™
Maggiore spazio tra campione e filtro rispetto ai puntali filtranti tradizionali: i potenziali rischi di attraversamento del filtro da parte di campioni costosi o contaminanti sono praticamente eliminati. I puntali filtranti per pipette Sartorius SafeySpace™ consentono di pipettare liquidi di qualsiasi tipo o impiegare tutte le tecniche di pipettaggio senza il rischio che il campione venga assorbito dal filtro.
Marca: Sartorius 790201F
152.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10700kg
Descrizione
I puntali con filtro SafetySpaceTM lasciano uno spazio maggiore tra il campione e il filtro rispetto ai puntali convenzionali. In tal modo si possono pipettare liquidi di qualsiasi tipo o impiegare tutte le tecniche di pipettaggio senza il rischio che il campione venga assorbito dal filtro. In effetti, il puntale garantisce il 100% di recupero del campione e quindi una maggiore accuratezza.- Polipropilene
- Con intercapedine regolare e barriera filtrante
- Imballaggio a vassoio singolo
- Livello di purezza: Presterilizzati ed esenti da RNasi, DNasi, endotossine
Lo spazio di sicurezza è particolarmente utile in:
- pipettaggio di liquidi schiumosi come tamponi e proteine
- pipettaggio di solventi
- funzione di erogazione multipla delle pipette elettroniche
- pipettaggio inverso
- altre applicazioni che richiedano uno spazio maggiore nel puntale
I puntali sono realizzati in polipropilene vergine e il filtro in polietilene senza additivi 'autosigillanti' per evitare qualsiasi interferenza con il campione e i risultati. La barriera filtrante contribuisce a proteggere il campione e/o la pipetta da contaminazioni incrociate e riduce la necessità di manutenzione della pipetta. I puntali filtranti sono disponibili in più volumi da 10 μl a 1200 μl e sono confezionati in rack singoli codificati a colori. Presterilizzati e certificati esenti da DNasi, RNasi ed entotossine.
La barriera filtrante e la purezza certificata rendono i puntali filtranti ideali per:
- biologia molecolare
- microbiologia
- applicazioni nell'ambito delle colture cellulari
- processi radioattivi
Specifica
Da 5 a 200 μl | |
Prodotto sterile | |
2,06in. | |
CE, ISO, IVD | |
Presterilizzato | |
Giallo | |
PP (polipropilene) |
Con filtro | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
5,25 cm | |
Esente da DNasi, RNasi ed endotossine | |
In rack | |
Sartorius™ Biohit™, Pipettatore universale |