Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Tappi di sicurezza per rifiuti con controllo di livello per un ulteriore monitoraggio automatico o meccanico del livello di riempimento del contenitore di smaltimento.
Marca: SCAT™ 108231
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste CapSpecifica
Safety Waste Cap | |
S90 | |
Non autoclavabile | |
Tanica rifiuti |
HDPE | |
4 x 2.3/3.2 mm | |
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | |
1 x 6.4 to 9 mm |