Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorante safranina concentrato
Use for Gram staining of bacteria. Pro-Lab Diagnostics™ Safranin Stain is designed to be ready to use.
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL7012
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Descrizione
- Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions in a selection of convenient and economical sizes.
- Manufactured in accordance with all current regulatory requirements
- CE labelled
- Strict quality control and filtering techniques prior to release
- Also available are a range of convenient staining kits for Gram, TB and Cryptosporidium staining
Specifica
500 ml | |
Safranin | |
(CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE | |
Per colorazione di Gram | |
Da 78 a 100°C | |
<20 °C |
Reagente | |
500 ml | |
Liquido | |
Rosso scuro | |
Etanolo, metanolo, glicerolo | |
Colorazione di Gram |
Sicurezza e movimentazione
- Safranin
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol