Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ PVF Gas Sampling Bags
Codice prodotto. p-41510
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8.1 L
Include:
On/off valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12576416
Marca: Saint-Gobain D1075011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Good for use with carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Can also be used for liquid sampling, when supported with tray and for gas sampling trains.
  • 0.07 in. (2mm) thick PVF
  • Sealed on all four sides
  • Second outboard seal not required
Order Info
Available with either a nickel-plated brass ON/OFF valve which accepts 0.25 in. (6.35mm) I.D. flexible tubing, or with a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing for use with a hypodermic needle
Compliance
EPA cited, Title 40CFR, Part 60, App A Method 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8.1 L
Certificazione/Conformità EPA, 40CFR, Part 60, App A Method 18
Da utilizzare con (applicazione) Carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Include On/off valve
Materiale PVDF
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Spessore (sistema imperiale) 70 mil
Dimensioni (L x P) 15 x 15 in. (38 x 38cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Product Type Gas Sampling Bag