Learn More
Salicylic Acid, 99+%
Codice prodotto. p-3734406 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10367170
Marca: Thermo Scientific Acros 147700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Punto di fusione 158.0°C to 161.0°C
Punti di ebollizione 211.0°C (20.0 mmHg)
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Beilstein 10, 43
Indice di Merck 15, 8469
Peso formulazione 138.12
Percent Purity ≥99%
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 157°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/