Learn More
Saline-Sodium Citrate (SSC), 20X Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10183433
Click to view available options
Quantità:
1L
4L
20L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
Codice prodotto. 10183433
Marca: Fisher BioReagents BP13254
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Saline–Sodium Citrate (SSC) is used as a buffer in Southern transfer protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Saline-Sodium Citrate
Concentrazione 2.9 to 3.1 M
pH 7
Forma fisica Liquid
Quantità 4L
DNasi DNase free
Grado Molecular Biology