Learn More
Saline-Sodium Citrate (SSC), 20X Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
38.60€ - 179.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Saline-Sodium Citrate |
---|---|
Content And Storage | RT |
Forma | Liquid |
DNasi | DNase free |
pH | 7 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10785104
|
Fisher Bioreagents
BP1325-20 |
20L |
179.00€
20L |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10418353
|
Fisher Bioreagents
BP1325-1 |
1L |
38.60€
1L |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10183433
|
Fisher Bioreagents
BP1325-4 |
4L |
69.20€
4L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Saline–Sodium Citrate (SSC) is used as a buffer in Southern transfer protocols.Specifica
Saline-Sodium Citrate | |
Liquid | |
7 | |
2.9 to 3.1M |
RT | |
DNase free | |
Molecular Biology |