Learn More
Saline-Sodium Phosphate-EDTA (SSPE), 20X Solution, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP1328-1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.05000kg
Codice prodotto. 10499113
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Saline–Sodium Phosphate–EDTA (SSPE) is used in bacterial screening and hybridization procedures.
Specifica
Specifica
2.9 to 3.1M
Liquid
1L
RT
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti