Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sample Bottles for Wheaton Sub Surface Grab Samplers
Catalog Number 12447371
57.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
For use with Wheaton Sub Surface Grab Samplers I and II
  • Autoclavable, With PTFE lined cap
Capacità 33.81 oz., 1000mL
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Product Type Sample Bottle
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Materiale Glass
Quantità 1 per case
Certificazione/Conformità ISO 9001