Learn More
Buerkle™ Sampling Bag, SteriBag Cleanroom
The sampling bag SteriBag Cleanroom with double packaging can be placed directly in the clean room. 25 sample bags are placed in double secondary packaging. They can be removed one after the other and are therefore ideally suited for introducing into the clean room.
373.00€ - 601.00€
Specifica
Product Type | Sample Bag |
---|---|
Certificazione/Conformità | Food certificate |
Colore | Clear |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Food |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16309551
|
Buerkle™
5344-8010 |
800 ml |
601.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16319551
|
Buerkle™
5344-8012 |
1650 ml |
373.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideally suited for introducing into the clean room
- Sterile, with double packaging
- 25 sample bags are placed in double secondary packaging
- RNase, DNase and pyrogen-free
- PE, transparent
- Liquid-tight, guarantees contamination-free storage and transport of solid, semi-solid and liquid media
- With labelling field
Specifica
Sample Bag | |
Clear | |
Food | |
305 mm |
Food certificate | |
Single-use | |
Polyethylene |