Learn More
Dräger™ Sampling Hoses and Tools for Dräger™ accuro™ Bellows Pumps
Codice prodotto. p-177133
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12857820
Marca: Dräger™ 6400077
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Bellows Pump
Tipo Extension Hose
Include Adapter
Lunghezza (sistema imperiale) 10 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3 m