Learn More
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat, Black
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas.
43.30€ - 61.30€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Natural Rubber |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17782018
|
Notrax
346S1824BL |
24 cm | 18 cm |
43.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17792018
|
Notrax
346S2432BL |
80 cm | 60 cm |
61.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- This mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas
- Thousands of flexible fingers provide an automatic scrubbing action that dislodges contaminants from footwear
- As traffic passes, rubber tips bend under pressure to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas
- Convenient mat size fits most doorways
- Suction cups on underside prevents mat from shifting
Specifica
Black | |
Natural Rubber | |
Industrial and Commercial Matting |