missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Membrane Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
246.00€ - 532.00€
Specifica
| Antigene | Membrane |
|---|---|
| Clone | 1041508 |
| Diluizione | Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18763207
![]() |
R&D Systems
MAB10690-SP |
25 μg |
246.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18761437
![]() |
R&D Systems
MAB10690-100 |
100 μg |
532.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Membrane Monoclonal antibody specifically detects Membrane in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry, ImmunocytochemistrySpecifica
| Membrane | |
| Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| E. coli-derived SARS-CoV-2 membrane (M) protein, Met101-His222, Accession # YP_009724369 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1041508 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| YP_009724369 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto