Learn More
ACROBiosystems SARS-CoV-2 Spike trimer (D614G) protein-coupled magnetic beads
For capturing the Anti- SARS-CoV-2 antibody or ACE2 protein from cell or serum sample
dietro preventivo
Specifica
Contenuto kit The Antigen pre-coupled magnetic beads are coupled with biotinylated protein onto streptavidin (SA) magnetic beads. Because Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L, th
Content And Storage -20°C, Avoid light
Shipping Condition RT
Tipo Magnetic Affinity Bead
Specie SARS-CoV-2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17116501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
MBS-K016-10MG BEADS
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17126501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
MBS-K016-2MG BEADS
2 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The pre-coupled magnetic beads coupled with biotinylated SARS-CoV-2 Spike trimer(D614G) protein to streptavidin conjugated magnetic beads, which can capture the Anti- SARS-CoV-2 antibody or ACE2 protein from cell or serum sample. The beads are in uniform size, narrow size distribution with large surface area and unique surface coating, which can help you get the best performance and highly reproducible results. This very first SARS-CoV-2 Spike trimer(D614G) protein-coupled magnetic beads will bring great convenience with minimum non-specific binding and developed protocols. This ready to use products could greatly save your time and hassle.
Specifica
Specifica
The Antigen pre-coupled magnetic beads are coupled with biotinylated protein onto streptavidin (SA) magnetic beads. Because Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L, th
RT
SARS-CoV-2
-20°C, Avoid light
Magnetic Affinity Bead