Learn More
Sartorius Sistemi di filtro Sartolab™ P20
Per filtrare soluzioni di coltura di tessuti con rapidità, a costi ridotti e in modo affidabile. I sistemi di filtrazione Sartorius Sartolab™ P20 Plus sono unità sterili pronte all'uso. Un'ampia area di filtrazione e una deareazione automatica garantiscono portate elevate. Disponibili con membrana in PES o in SFCA, connettori diversi o con un prefiltro per processare un massimo di 10 litro.
Marca: Sartorius 18052----------D
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Filter tissue culture solutions quickly, economically and reliably. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filter Systems are sterile, ready-to-use units. A large filtration area and automatic de-aeration ensures high flow rates. Available with PES or SFCA membrane, different connectors or with a prefilter to process up to 10L.
The new way for reliable sterile filtration- Ready-to-use unit with a large filtration area (20cm2) for fast filtration
- Quickly and reliably sterilizes media and aqueous solutions with optimal throughputs
- Automatically vents any trapped air through the PTFE membrane-protected vent ports
- Extraordinarily favorable price-performance ratio for a cost-effective solution
- The total filterable volume can often be doubled due to an integrated binder-free, glass fiber pre-filter
- High-quality construction; every batch is rigorously tested to ensure sterility and integrity
Specifica
USP, classe VI | |
SFCA (Surfactant Free Cellulose Acetate) | |
Sterile | |
Filtrazione sterile affidabile di soluzioni di coltura di tessuti | |
5 bar | |
Sistemi di filtro Sartolab P20 | |
0.3 ml |
Ingresso, cono interno Luer Lok o nipplo portagomma da 6 a 12 mm, uscita nipplo portagomma da 6 a 12 mm | |
0.2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
Confezione da 10 | |
6 ml |