Learn More
Sartorius Sartolab™ RF Vacuum Filter
Sartolab RF are disposable vacuum filtration units.
119.00€ - 286.00€
Specifica
Colore | Clear/Yellow |
---|---|
Connettori | Plug-on Hose Barb |
Materiale | Surfactant-free Cellulose Acetate |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Tipo | Filtration Device |
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio | Volume (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio | Volume (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15827531
|
Sartorius
180A1----------E |
24 cm2 | 250 mL | 49 x 49mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15837531
|
Sartorius
180A2----------E |
39 cm2 | 500 mL | 62 x 62mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15847531
|
Sartorius
180A3----------E |
62 cm2 | 1000 mL | 79 x 79mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
The units including receiver flask (RF) contain an optimized Sartorius SFCA membrane and combine highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables. They are therefore the product of choice for particle removal from tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals. Sartolab RF vacuum units are available as 250 ml, 500 ml and 1000 ml units.
- Low protein binding
- Fast flow and high throughput
- Easy to use
- Including receiver flask
Additional Specifications:
- Max Temperature: 70°F
- Housing Material: Polystyrene (PS)
- Cytotoxicity: USP Biological Reactivity Tests, in vitro <87>
- PH Range: 4.0-8.0
- Sterilization Method: Gamma Radiation
Specifica
Clear/Yellow | |
Surfactant-free Cellulose Acetate | |
Filtration Device |
Plug-on Hose Barb | |
0.45 μm |